Få mere at vide
Kaliumhexacyanoferrat(III), certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10234110 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10234110 1 kg 1kg
10050320 250 g 250g
10578440 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10234110 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/4880/60
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 13746-66-2
Molekylær formel C6FeK3N6
Molekylvægt (g/mol) 329.25
MDL nummer MFCD00011392
InChI nøgle QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium ferricyanide, red prussiate, potassium ferricyanate, tripotassium hexacyanoferrate, potassium cyanoferrate, iron potassium cyanide, tripotassium ferricyanide, tripotassium iron hexacyanide, tripotassium ferric hexacyanide, ccris 5559
PubChem CID 26250
SMIL [K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Tekniske data
Farve Orange til rød
pH 6
Fysisk form Krystallinsk fast stof
Mængde 1 kg
IUPAC navn trikalium;jern(3+);hexacyanid
Formel vægt 329.26g/mol
Emballage Plast pulver krukke