Få mere at vide
Kaliumhexacyanoferrat(III), til analyse, ExpertQ, Scharlab
Artikelnummer. 11394234
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11394234 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 11394234 Leverandør Scharlab Leverandørnr. PO02430500
Tekniske data
CAS 13746-66-2
Mængde 500 g
Molekylær formel C6FeK3N6
MDL nummer MFCD00011392
InChI nøgle QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL [K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
IUPAC navn trikaliumhexacyanoirontris(ylium)
Molekylvægt (g/mol) 329.25
Grad EkspertQ