Få mere at vide
Potassium hexacyanoferrate(III), ACS, 99.0% min
Artikelnummer. 11307688
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11307688 500 g 500g
11317688 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11307688 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033357.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13746-66-2 | C6FeK3N6 | 329.25 g/mol
Kaliumhexacyanoferrat(III) bruges til læsning af palimpsester og gamle manuskripter, til tegning af tegninger og i fotografering (cyanotypeproces). Det finder anvendelse til hærdning af jern og stål, ved galvanisering, farvning af uld og som laboratoriereagens. Det er et mildt oxidationsmiddel, der bruges i organisk syntese. Det er forbundet med kaliumhydroxidopløsning, der bruges til at formulere Murakamis ætsemiddel, som er nyttigt for metallografer til at give kontrast mellem bindemiddel- og karbidfaser i cementerede carbider. Yderligere anvendes det i mange amperometriske biosensorer som et elektronoverførselsmiddel, der erstatter et enzyms naturlige elektronoverførselsmiddel, såsom oxygen, med enzymet glucoseoxidase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13746-66-2
Molekylær formel C6FeK3N6
Molekylvægt (g/mol) 329.25
MDL nummer MFCD00011392
InChI nøgle QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium ferricyanide, red prussiate, potassium ferricyanate, tripotassium hexacyanoferrate, potassium cyanoferrate, iron potassium cyanide, tripotassium ferricyanide, tripotassium iron hexacyanide, tripotassium ferric hexacyanide, ccris 5559
PubChem CID 26250
IUPAC navn trikalium;jern(3+);hexacyanid
SMIL [K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hexacyanoferrate(III)
Smeltepunkt (decomposition)
Farve Orange
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99.0% min.
Opløselighedsinformation Soluble in water and acid. Slightly soluble in alcohol.
Formel vægt 329.26
Grad ACS
Følsomhed Light sensitive
Udseende Orange crystalline
Tæthed 1.89 g/cm3 at 20°C