Få mere at vide
Potassium Hexacyanoferrate(III), 99%, ReagentPlus™, Solstice
Shop alle Honeywell Research Chemicals produkterBeskrivelse
- ≥95% for general laboratory use.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium hexacyanoferrate(III) |
| Farve | Red |
| pH | 8.0 (at 20°C) |
| Fysisk form | Crystalline |
| Mængde | 100 g |
| Lineær formel | K3Fe(CN)6 |
| Formel vægt | 329.24g/mol |
| Procent renhed | 99% |
| Lugt | Odorless |
| Emballage | Poly bottle |
| Vis mere |