Få mere at vide
Potassium hexacyanoferrate(III), 98+%
Artikelnummer. 11458786
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11458786 250 g 250g
11448786 1000 g 1000g
11468786 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458786 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16946.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13746-66-2 | C6FeK3N6 | 329.25 g/mol
Kaliumhexacyanoferrat(III) bruges til læsning af palimpsester og gamle manuskripter, til tegning af tegninger og i fotografering (cyanotypeproces). Det finder anvendelse til hærdning af jern og stål, ved galvanisering, farvning af uld og som laboratoriereagens. Det er et mildt oxidationsmiddel, der bruges i organisk syntese. Det er forbundet med kaliumhydroxidopløsning, der bruges til at formulere Murakamis ætsemiddel, som er nyttigt for metallografer til at give kontrast mellem bindemiddel- og karbidfaser i cementerede carbider. Yderligere anvendes det i mange amperometriske biosensorer som et elektronoverførselsmiddel, der erstatter et enzyms naturlige elektronoverførselsmiddel, såsom oxygen, med enzymet glucoseoxidase. Det er en aktiv ingrediens i blodsukkermålere, der bruges af diabetikere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kaliumhexacyanoferrat(III) bruges til læsning af palimpsester og gamle manuskripter, til tegning af tegninger og i fotografi (cyanotypeproces). Det finder anvendelse til hærdning af jern og stål, ved galvanisering, farvning af uld og som laboratoriereagens. Det er et mildt oxidationsmiddel, der bruges i organisk syntese. Det er forbundet med kaliumhydroxidopløsning, der bruges til at formulere Murakamis ætsemiddel, som er nyttigt for metallografer til at give kontrast mellem bindemiddel- og karbidfaser i cementerede carbider. Yderligere bruges det i mange amperometriske biosensorer som et elektronoverførselsmiddel, der ′erstatter et enzyms naturlige elektronoverførselsmiddel, såsom oxygen, med enzymet glucoseoxidase. Det er en aktiv ingrediens i blodsukkermålere, der bruges af diabetikere.
Opløselighed
Opløseligt i vand og syre. Lidt opløseligt i alkohol.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke syrer, stærke oxidationsmidler, ammoniak, saltsyre og cyanider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13746-66-2
Molekylær formel C6FeK3N6
Molekylvægt (g/mol) 329.25
MDL nummer MFCD00011392
InChI nøgle QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium ferricyanide, red prussiate, potassium ferricyanate, tripotassium hexacyanoferrate, potassium cyanoferrate, iron potassium cyanide, tripotassium ferricyanide, tripotassium iron hexacyanide, tripotassium ferric hexacyanide, ccris 5559
PubChem CID 26250
SMIL [K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hexacyanoferrate(III)
Smeltepunkt (decomposition)
Mængde 250 g
Lineær formel K3Fe(CN)6
Merck Index 14,7630
Opløselighedsinformation Soluble in water and acid. Slightly soluble in alcohol.
IUPAC navn trikalium;jern(3+);hexacyanid
Formel vægt 329.26
Procent renhed ≥98%
Følsomhed Light sensitive
Tæthed 1.89