Få mere at vide
Kaliumhexacyanoferrat(ii) trihydrat, purum, Solstice
Artikelnummer. 15681170
Skift visning
Mængde:
25 kg
Pakningsstørrelse:
25kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15681170 25 kg 25kg
1 options
Artikelnummer. 15681170 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 1263925KG
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Purum,≥ 99 %
  • ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Hexacyanoferrate(Ii) Trihydrate
CAS 14459-95-1
Mængde 25 kg
Molekylær formel C6H6FeK4N6O3
Lineær formel K4Fe(CN)6 · 3H2O
MDL nummer MFCD00167023
FN nummer NONH for all modes of transport
InChI nøgle NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
IUPAC navn tetrakaliumhexacyanoironbis(ylium)trihydrat
Molekylvægt (g/mol) 422.39
Formel vægt 422,39 g/mol
Procent renhed ≥99%
Grad purum