Få mere at vide
Kaliumhexacyanoferrat(II)trihydrat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
Kaliumhexacyanoferrat(II)trihydrat, certificeret AR til analyse
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 70 °C |
| Farve | Gul |
| pH | 9.5 |
| Fysisk form | Pulver/faststof |
| Mængde | 1 kg |
| Formel vægt | 422,4 g/mol |
| Emballage | Plast pulver krukke |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Potassium hexacyanoferrate (II)
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i et godkendt deponeringsanlæg
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium ferrocyanide trihydrate