Få mere at vide
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate, ACS, 98.5-102.0%
Artikelnummer. p-4407738
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
Artikelnummer. 11337688
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 033358.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 14459-95-1 | C6H6FeK4N6O3 | 422.39 g/mol
Kaliumhexacyanoferrat(II)-trihydrat bruges i vid udstrækning i antiklumpningsmiddel til både vej- og bordsalt. Det er involveret i rensning af tin og adskillelse af kobber fra molybdænmalme. Det spiller en afgørende rolle i produktionen af vin og citronsyre. I analytisk kemi bruges det til at bestemme koncentrationen af kaliumpermanganat. Det er i kombination med kaliumferricyanid og fosfatbufferopløsning, der fungerer som buffer for beta-galatosidase. Desuden bruges det som gødning til planter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14459-95-1
Molekylær formel C6H6FeK4N6O3
Molekylvægt (g/mol) 422.39
MDL nummer MFCD00167023
InChI nøgle NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn tetrakaliumhexacyanoironbis(ylium)trihydrat
SMIL O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
Smeltepunkt 69°C to 71°C
Farve Gul
pH 9.5
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
Merck Index 14,7631
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in ethanol and ether.
Formel vægt 422.39 (368.36 Anhydrous)
Procent renhed 98.5 to 102.0%
Grad ACS
Lugt Odorless
Tæthed 1.85
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Potassium ferrocyanide trihydrate