Få mere at vide
Kaliumhexacyanoferrat(II) trihydrat, ACS, 98,5-102,0%
Beskrivelse
Kaliumhexacyanoferrat(II)-trihydrat bruges i vid udstrækning i antiklumpningsmiddel til både vej- og bordsalt. Det er involveret i rensning af tin og adskillelse af kobber fra molybdænmalme. Det spiller en afgørende rolle i produktionen af vin og citronsyre. I analytisk kemi bruges det til at bestemme koncentrationen af kaliumpermanganat. Det er i kombination med kaliumferricyanid og fosfatbufferopløsning, der fungerer som buffer for beta-galatosidase. Desuden bruges det som gødning til planter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate |
| Smeltepunkt | 69 °C til 71 °C |
| Farve | Gul |
| pH | 9.5 |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 100 g |
| Merck Index | 14,7631 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. Uopløseligt i ethanol og ether. |
| Formel vægt | 422,39 (368,36 Vandfri) |
| Procent renhed | 98,5 til 102,0 % |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium ferrocyanide trihydrate