Få mere at vide
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate, ACS, 98.5-102.0% Artikelnummer.: 11327688
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate, ACS, 98.5-102.0%
Artikelnummer. 11327688
500 g, 500g
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
Artikelnummer. 11327688
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 033358.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 14459-95-1 | C6H6FeK4N6O3 | 422.39 g/mol
Kaliumhexacyanoferrat(II)-trihydrat bruges i vid udstrækning i antiklumpningsmiddel til både vej- og bordsalt. Det er involveret i rensning af tin og adskillelse af kobber fra molybdænmalme. Det spiller en afgørende rolle i produktionen af vin og citronsyre. I analytisk kemi bruges det til at bestemme koncentrationen af kaliumpermanganat. Det er i kombination med kaliumferricyanid og fosfatbufferopløsning, der fungerer som buffer for beta-galatosidase. Desuden bruges det som gødning til planter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14459-95-1
Molekylær formel C6H6FeK4N6O3
Molekylvægt (g/mol) 422.39
MDL nummer MFCD00167023
InChI nøgle NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
IUPAC navn tetrakaliumhexacyanoironbis(ylium)trihydrat
SMIL O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
Smeltepunkt 69°C to 71°C
Navn note For ACS analysis; Begins to lose water at 60°, anhydrous at 100°
Farve Gul
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 98.5-102.0%
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in ethanol and ether.
Formel vægt 422.39 (368.36 Anhydrous)
Grad ACS
Udseende Pale yellow crystallinke
Tæthed 1.85 g/cm3 at 20°C
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerP21L021 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato24/03/2025 Artikelnummer033358.A3,033358.36,033358.22
PartinummerN16K028 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/02/2024 Artikelnummer033358.A3,033358.36,033358.22
PartinummerZ16I012 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato18/01/2023 Artikelnummer033358.A3,033358.36,033358.22
PartinummerZ20I032 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato11/01/2023 Artikelnummer033358.A3,033358.36,033358.22
PartinummerX29H036 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/04/2022 Artikelnummer033358.A3,033358.36,033358.22
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate, ACS, 98.5-102.0% >