Få mere at vide
Kaliumhexacyanoferrat(II) trihydrat, 98+%
Artikelnummer. 11452378
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11452378 500 g 500g
11442378 100 g 100g
11462378 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11452378 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15736.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    516.43 DKK
    464.65 DKK / 500g
    Spare 51.78 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 14459-95-1 | C6H6FeK4N6O3 | 422,39 g/mol
Kaliumhexacyanoferrat(II)-trihydrat bruges i vid udstrækning i antiklumpningsmiddel til både vej- og bordsalt. Det er involveret i rensning af tin og adskillelse af kobber fra molybdænmalme. Det spiller en afgørende rolle i produktionen af vin og citronsyre. I analytisk kemi bruges det til at bestemme koncentrationen af kaliumpermanganat. Det er i kombination med kaliumferricyanid og fosfatbufferopløsning, der fungerer som buffer for beta-galatosidase. Desuden bruges det som gødning til planter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kaliumhexacyanoferrat(II)-trihydrat anvendes i vid udstrækning i antiklumpningsmiddel til både vej- og bordsalt. Det er involveret i rensning af tin og adskillelse af kobber fra molybdænmalme. Det spiller en afgørende rolle i produktionen af vin og citronsyre. I analytisk kemi bruges det til at bestemme koncentrationen af kaliumpermanganat. Det er i kombination med kaliumferricyanid og fosfatbufferopløsning, der fungerer som buffer for beta-galatosidase. Desuden bruges det som gødning til planter.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Uopløseligt i ethanol og ether.
Bemærkninger Begynder at tabe vand ved 60
0 C, vandfri ved 100 0 C. Uforeneligt med oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 14459-95-1
Molekylær formel C6H6FeK4N6O3
Molekylvægt (g/mol) 422.39
MDL nummer MFCD00167023
InChI nøgle NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Potassium ferrocyanide trihydrate
IUPAC navn tetrakaliumhexacyanoironbis(ylium)trihydrat
SMIL O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
Smeltepunkt 69 °C til 71 °C
pH 9.5
Mængde 500 g
Merck Index 14,7631
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Uopløseligt i ethanol og ether.
Formel vægt 422,39 (368,36 Vandfri)
Procent renhed ≥98%
Lugt Lugtfri
Tæthed 1.85
Nombre del producto
  • Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
Clasificación
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Consejos de prudencia
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.