Få mere at vide
Kaliumhexacyanoferrat(II) trihydrat, 98+%
Artikelnummer. 11442378
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11442378 100 g 100g
11452378 500 g 500g
11462378 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11442378 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15736.22
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 14459-95-1 | C6H6FeK4N6O3 | 422,39 g/mol
Kaliumhexacyanoferrat(II)-trihydrat bruges i vid udstrækning i antiklumpningsmiddel til både vej- og bordsalt. Det er involveret i rensning af tin og adskillelse af kobber fra molybdænmalme. Det spiller en afgørende rolle i produktionen af vin og citronsyre. I analytisk kemi bruges det til at bestemme koncentrationen af kaliumpermanganat. Det er i kombination med kaliumferricyanid og fosfatbufferopløsning, der fungerer som buffer for beta-galatosidase. Desuden bruges det som gødning til planter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kaliumhexacyanoferrat(II)-trihydrat anvendes i vid udstrækning i antiklumpningsmiddel til både vej- og bordsalt. Det er involveret i rensning af tin og adskillelse af kobber fra molybdænmalme. Det spiller en afgørende rolle i produktionen af vin og citronsyre. I analytisk kemi bruges det til at bestemme koncentrationen af kaliumpermanganat. Det er i kombination med kaliumferricyanid og fosfatbufferopløsning, der fungerer som buffer for beta-galatosidase. Desuden bruges det som gødning til planter.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Uopløseligt i ethanol og ether.
Bemærkninger Begynder at tabe vand ved 60
0 C, vandfri ved 100 0 C. Uforeneligt med oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14459-95-1
Molekylær formel C6H6FeK4N6O3
Molekylvægt (g/mol) 422.39
MDL nummer MFCD00167023
InChI nøgle NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Potassium ferrocyanide trihydrate
IUPAC navn tetrakaliumhexacyanoironbis(ylium)trihydrat
SMIL O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
Smeltepunkt 69°C to 71°C
pH 9.5
Mængde 100 g
Merck Index 14,7631
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in ethanol and ether.
Formel vægt 422.39 (368.36 Anhydrous)
Procent renhed ≥98%
Lugt Odorless
Tæthed 1.85
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium ferrocyanate trihydrate