Få mere at vide
Potassium Hexacyanoferrate(II) Trihydrate, ≥98.5%, Reagent Grade, Honeywell™
Shop alle Solstice Research Chemicals produkterBeskrivelse
- ≥95% for general laboratory use.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate |
| Smeltepunkt | 70°C |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 500 g |
| Lineær formel | K4Fe(CN)6 · 3H2O |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 422.39g/mol |
| Procent renhed | ≥98.5% |
| Lugt | Odorless |
| Emballage | Poly bottle |
| Vis mere |