Få mere at vide
Potassium Hexacyanoferrate(II) Trihydrate, ≥98.5%, Reagent Grade, Honeywell™
Artikelnummer. 15668060 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Poly bottle
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15668060 100 g Poly bottle 100g
15688060 500 g Poly bottle 500g
15678060 2.5 kg Poly bottle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15668060 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. P9387100G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reagent Grade,≥98.5%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14459-95-1
Molekylær formel C6H6FeK4N6O3
Molekylvægt (g/mol) 422.39
MDL nummer MFCD00167023
InChI nøgle NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn tetrapotassium hexacyanoironbis(ylium) trihydrate
SMIL O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
Smeltepunkt 70°C
Farve Yellow
Mængde 100 g
Lineær formel K4Fe(CN)6 · 3H2O
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 422.39g/mol
Procent renhed ≥98.5%
Lugt Odorless
Emballage Poly bottle
Udseende Crystalline
Tæthed 1,85g/cu.cm at 20°C