Få mere at vide
Potassium Hexacyanoferrate(II), Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10214160 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10214160 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Artikelnummer. 10214160 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/4920/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Specifications
Smeltepunkt 70°C
CAS 14459-95-1
Farve Yellow
pH 9.5
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 500 g
Molekylær formel C6H6FeK4N6O3
MDL nummer MFCD00167023
InChI nøgle NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
IUPAC navn tetrapotassium hexacyanoironbis(ylium) trihydrate
Molekylvægt (g/mol) 422.39
Formel vægt 422.4g/mol
Emballage Plastic powder jar
Show More Show Less
Product Identifier
  • Potassium hexacyanoferrate (II)
Hazard Category
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Hazard Statement
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Precautionary Statement
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium ferrocyanide trihydrate