Få mere at vide
Kaliumhexacyanoferrat(II), 0,1N standardiseret opløsning, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15486125
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde unitSize
15486125 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 15486125 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035585.K2
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13943-58-3
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hexacyanoferrate(II)
Farve Gul
Navn note Standardized Solution
CAS 13943-58-3
Lineær formel K4Fe(CN)6
MDL nummer MFCD00167022
Koncentration 0.1N
Merck Index 14,7631
Synonym Potassium ferrocyanide
Formel vægt 368.36
Lugt Odorless
Mængde 1 L
Fysisk form Væske