Få mere at vide
Kaliumhexacyanocobaltat(III),≥ 97,0 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15601230
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
20 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
20kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15601230 20 kg 20kg
15611230 250 g 250g
15691220 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15601230 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 1290220KG
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
≥97,0 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13963-58-1
MDL nummer MFCD00011391
Synonym Tripotassium hexacyanocobaltate(III)
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hexacyanocobaltate(III)
Navn note ≥97.0%
CAS Max % 100.0000%
Mængde 20 kg
Lineær formel K3Co(CN)6
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 332.33
Procent renhed >97%
Emballage Papir/polypose
Tæthed 1.878 g/mL at 25 °C(lit.)