Få mere at vide
Potassium hexacyanocobaltate(III), 95%
Artikelnummer. 10348100 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10348100 5 g Glasflaske 5g
10676412 100 g Glasflaske 100g
10480861 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10348100 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 203920050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13963-58-1 | C6CoK3N6 | 332.34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13963-58-1
Molekylær formel C6CoK3N6
Molekylvægt (g/mol) 332.34
MDL nummer MFCD00011391
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hexacyanocobaltate(III)
Navn note 95%
Farve Brun til gul
Fysisk form Krystallinsk fast stof
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 95%
Lineær formel K3[Co(CN)6]
Merck Index 15, 7758
Opløselighedsinformation Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
Formel vægt 332.34
Procent renhed 95%
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.87
Tæthed 1.8700g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium hexacyanocobaltate(III)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.