Få mere at vide
Kaliumhexacyanocobaltat(III), 90+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049817
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 11342608
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 023126.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13963-58-1
Den påføres til dannelse af en xerogel via en cyanogel, gelen har potentiel brug i faststofgassensorer. Det bruges også som reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13963-58-1
MDL nummer MFCD00011391
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hexacyanocobaltate(III)
Smeltepunkt (decomposition)
Farve Brun til gul
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 50 g
Lineær formel K3[Co(CN)6]
Merck Index 14,7637
Opløselighedsinformation Soluble in water and acetic acid solutions; Insoluble in alcohol
Formel vægt 332.33
Procent renhed ≥90%
Lugt Odorless
Følsomhed Light sensitive
Tæthed 1.906 g/mL