Få mere at vide
Kaliumhexacyanocobaltat(III), 90+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342608
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11342608 50 g 50g
11332608 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342608 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 023126.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13963-58-1
Den påføres til dannelse af en xerogel via en cyanogel, gelen har potentiel brug i faststofgassensorer. Det bruges også som reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13963-58-1
MDL nummer MFCD00011391
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hexacyanocobaltate(III)
Smeltepunkt (decomposition)
Farve Brun til gul
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 50 g
Lineær formel K3[Co(CN)6]
Merck Index 14,7637
Opløselighedsinformation Soluble in water and acetic acid solutions; Insoluble in alcohol
Formel vægt 332.33
Procent renhed ≥90%
Lugt Odorless
Følsomhed Light sensitive
Tæthed 1.906 g/mL