Få mere at vide
Kaliumhexachlorruthenat(IV), Premion™ , 99,95 % (metalbasis), Ru 25,3 % min. Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383988
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11383988 1 g 1g
11373988 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383988 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040399.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 23013-82-3 | K2RuCl6
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23013-82-3
Molekylær formel K2RuCl6
MDL nummer MFCD00050159
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hexachlororuthenate(IV)
Farve Rød til brun
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 99.95% (metals basis)
Formel vægt 391.99
Udseende Red-browm crystalline powder