Få mere at vide
Kaliumhexachloruthenat(III), Premion™, 99,99% (metalbasis), Ru 23% min
Artikelnummer. 11495300
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11495300 1 g 1g
11405310 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11495300 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044547.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 25443-63-4 | K3RuCl6
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25443-63-4
Molekylær formel K3RuCl6
MDL nummer MFCD00011390
Synonym ruthenium 6+ hexachloride, tripotassium hexachlororuthenate, ruthenium hexachloride, ruthenium chloride rucl6 , oc-6-11, ruthenate 3-, tripotassium, oc-6-11
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hexachlororuthenate (III)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Formel vægt 431.09
Procent renhed 99.99%
Grad Premion
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Ru 23% min
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium hexachlororuthanate(III)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tripotassium hexachlororuthenate