Få mere at vide
Potassium hexachlororhodate(III), Premion™, 99.99% (metals basis), Rh 23.3% min
Artikelnummer. 11349417
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11349417 0.25 g 0.25g
11329417 1 g 1g
11339417 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11349417 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041013.01
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 13845-07-3 | Cl6K3Rh | 432.89 g/mol
Kaliumhexachlorrhodat(III) anvendes som farmaceutiske mellemprodukter. Det bruges også som kemisk katalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13845-07-3
Molekylær formel Cl6K3Rh
Molekylvægt (g/mol) 432.89
MDL nummer MFCD00192414
InChI nøgle MJKHGKZFPXUBSV-UHFFFAOYSA-H
Synonym potassium hexachlororhodate iii, tripotassium;hexachlororhodium 3-, tripotassium hexachlororhodate 3-, potassium hexachloro-rhodate-iii ,hydrate
PubChem CID 56923611
SMIL [K+].[K+].[K+].Cl[Rh+7](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hexachlororhodate(III)
Fysisk form Pulver
Mængde 0.25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Slightly soluble in cold water,insoluble in alcohol.
IUPAC navn rhodium(3+)trikaliumhexachlorid
Formel vægt 432.93
Procent renhed 99.99%
Grad Premion
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Rh 23.3% min.
Følsomhed Hygroscopic