Få mere at vide
Kaliumhexachlorrhenat(IV), 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334779
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11334779 1 g 1g
11324779 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11334779 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 062113.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16940-97-9 | Cl6K2Re | 477.10 g/mol
Kaliumhexachlororhenat anvendes til fremstilling af understøttede rheniumtricarbonyler, som katalyserer propylenhydrogenering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16940-97-9
Molekylær formel Cl6K2Re
Molekylvægt (g/mol) 477.10
MDL nummer MFCD00058746
InChI nøgle HGCRXIXEXSEJGV-UHFFFAOYSA-H
Synonym potassium hexachlororhenate iv, dipotassium;hexachlororhenium 2-, dipotassium hexachlororheniumdiuide
PubChem CID 10939720
IUPAC navn dikalium;hexachlorrhenium(2-)
SMIL [K+].[K+].Cl[Re--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hexachlororhenate (IV)
Farve Gul til Grøn
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel K2ReCl6
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 477.12
Procent renhed 99.9%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.34 g/mL