Få mere at vide
Potassium hexachloroplatinate(IV), Pt 39.6%
Artikelnummer. p-7048945
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11346548
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012169.01
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 16921-30-5 | Cl6K2Pt | 485.98 g/mol
Kaliumhexachlorplatinat(IV) anvendes til bestemmelse af kalium ved gravimetrisk analyse. Det bruges også til fremstilling af kaliumtetrchlorplatinat ved reduktion ved hjælp af hydrazin-dihydrochlorid. Desuden bruges det til fotografering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16921-30-5
Molekylær formel Cl6K2Pt
Molekylvægt (g/mol) 485.98
MDL nummer MFCD00011389
InChI nøgle DPAIVKJGTXERIM-UHFFFAOYSA-H
Synonym potassium hexachloroplatinate iv, potassium platinic chloride, potassium hexachloroplatinate, dipotassium platinum hexachloride, platinic potassium chloride, dipotassium hexachloroplatinate, potassium platinum chloride, dipotassium hexachloroplatinate 2-, ccris 7824, platinum potassium chloride
PubChem CID 61856
IUPAC navn dikalium;hexachlorplatin(2-)
SMIL [K+].[K+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hexachloroplatinate(IV)
Smeltepunkt 250°C (decomposition)
Farve Gul
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 0.25 g
Lineær formel K2PtCl6
FN nummer UN3288
Merck Index 14,7636
Opløselighedsinformation Soluble in hot water; Slightly soluble in cold water; Practically insoluble in alcoholSoluble in hot water; Slightly soluble in cold water; Insoluble in alcohol.
Formel vægt 486.01
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pt 39.6%
Lugt Odorless
Brydningsindeks ≥1.825
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.50 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.