Få mere at vide
Potassium hexachloroplatinate(IV), Pt 39.6%
Artikelnummer. 11346548
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11346548 0.25 g 0.25g
11336548 1 g 1g
11326548 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11346548 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012169.01
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 16921-30-5 | Cl6K2Pt | 485.98 g/mol
Kaliumhexachlorplatinat(IV) anvendes til bestemmelse af kalium ved gravimetrisk analyse. Det bruges også til fremstilling af kaliumtetrchlorplatinat ved reduktion ved hjælp af hydrazin-dihydrochlorid. Desuden bruges det til fotografering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16921-30-5
Molekylær formel Cl6K2Pt
Molekylvægt (g/mol) 485.98
MDL nummer MFCD00011389
InChI nøgle DPAIVKJGTXERIM-UHFFFAOYSA-H
Synonym potassium hexachloroplatinate iv, potassium platinic chloride, potassium hexachloroplatinate, dipotassium platinum hexachloride, platinic potassium chloride, dipotassium hexachloroplatinate, potassium platinum chloride, dipotassium hexachloroplatinate 2-, ccris 7824, platinum potassium chloride
PubChem CID 61856
IUPAC navn dikalium;hexachlorplatin(2-)
SMIL [K+].[K+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hexachloroplatinate(IV)
Smeltepunkt 250°C (decomposition)
Farve Gul
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 0.25 g
Lineær formel K2PtCl6
FN nummer UN3288
Merck Index 14,7636
Opløselighedsinformation Soluble in hot water; Slightly soluble in cold water; Practically insoluble in alcoholSoluble in hot water; Slightly soluble in cold water; Insoluble in alcohol.
Formel vægt 486.01
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pt 39.6%
Lugt Odorless
Brydningsindeks ≥1.825
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.50 g/mL