Få mere at vide
Potassium hexachloroplatinate(IV), ca. 40% Pt
Artikelnummer. 11944341 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11944341 25 g Glasflaske 25g
10348000 1 g Glasflaske 1g
10216350 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11944341 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 195350250
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 16921-30-5 | Cl6K2Pt | 485.98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16921-30-5
Molekylær formel Cl6K2Pt
Molekylvægt (g/mol) 485.98
MDL nummer MFCD00011389
InChI nøgle DPAIVKJGTXERIM-UHFFFAOYSA-H
Synonym potassium hexachloroplatinate iv, potassium platinic chloride, potassium hexachloroplatinate, dipotassium platinum hexachloride, platinic potassium chloride, dipotassium hexachloroplatinate, potassium platinum chloride, dipotassium hexachloroplatinate 2-, ccris 7824, platinum potassium chloride
PubChem CID 61856
SMIL [K+].[K+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hexachloroplatinate(IV)
Smeltepunkt 250.0°C
Farve Sort
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Lineær formel K2PtCl6
Merck Index 15,7757
Opløselighedsinformation Solubility in water: 50g/L (95°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
IUPAC navn dikalium;hexachlorplatin(2-)
Formel vægt 486.01
Procent renhed ∼40% (Pt)
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium hexachloroplatinate(IV)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.