Få mere at vide
Kaliumhexachlorpalladat(IV), Pd 26,3% min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381968
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11381968 1 g 1g
11391968 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11381968 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011884.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16919-73-6 | Cl6K2Pd | 397.317 g/mol
Kaliumhexachlorpalladat(IV) bruges som organiske reagenser og farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16919-73-6
Molekylær formel Cl6K2Pd
Molekylvægt (g/mol) 397.317
MDL nummer MFCD00043081
InChI nøgle OEDRXJBJMMJUSV-UHFFFAOYSA-H
Synonym potassium hexachloropalladate iv, dipotassium hexachloropalladate, dipotassium hexachloropalladate 2-, ccris 7827, potassiuim hexachloropalladate iv, palladate 2-, hexachloro-, dipotassium, potassium palladium iv chloride, palladate 2-, hexachloro-, dipotassium, oc-6-11, potassium chloropalladate iv 6ci, dipotassiumhexachloropalladate
PubChem CID 61852
IUPAC navn dikalium;hexachlorpalladium(2-)
SMIL Cl[Pd-2](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl.[K+].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hexachloropalladate(IV)
Smeltepunkt (decomposition)
Farve Rød
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
FN nummer UN3077
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 397.32
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pd 26.3% min.
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.738 g/mL