Få mere at vide
Potassium hexachloropalladate(IV), 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium hexachloropalladate(IV) |
| CAS | 16919-73-6 |
| Mængde | 100 mg |
| Molekylær formel | Cl6K2Pd |
| MDL nummer | MFCD00043081 |
| SMIL | Cl[Pd-2](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl.[K+].[K+] |
| Molekylvægt (g/mol) | 397.33 |
| Procent renhed | 98% |