Få mere at vide
Kaliumhexakloroosmat(IV), Os 38,7 % min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11306568
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11306568 0.25 g 0.25g
11316568 1 g 1g
11326568 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11306568 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012177.01
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16871-60-6
Kaliumhexakloroosmat(IV) anvendt som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16871-60-6
MDL nummer MFCD00011371
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hexachloroosmate(IV)
Smeltepunkt (decomposition)
Farve Rød
Fysisk form Pulver
Mængde 0.25 g
Lineær formel K2OsCl6
Merck Index 14,7635
Opløselighedsinformation Soluble in water; Sparingly soluble in alcohol
Formel vægt 481.12
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Os 38.7% min.
Følsomhed Hygroscopic