Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium hexachloroosmate(IV) |
| Smeltepunkt | 600.0°C |
| Navn note | min 39% Os |
| Farve | Bordeaux til lilla |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 1 g |
| Lineær formel | K2OsCl6 |
| Merck Index | 15, 7756 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: soluble. Other solubilities: sparingly soluble in alcohol |
| Formel vægt | 481.11 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Potassium hexachloroosmate(IV)
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.