Få mere at vide
Potassium hexachloroiridate(IV), Ir 39% min
Artikelnummer. 11391978
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11391978 1 g 1g
11381978 5 g 5g
11371978 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11391978 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011888.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16920-56-2 | Cl6IrK2 | 483.11 g/mol
Kaliumhexachloriridat(IV) bruges til at fremstille platinnanopartikler (PNP'er) ved reduktion med trinatriumcitrat og natriumdodecylsulfat som stabilisatorreagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16920-56-2
Molekylær formel Cl6IrK2
Molekylvægt (g/mol) 483.11
MDL nummer MFCD00011369
InChI nøgle SCPDBYGTLSSBQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium hexachloroiridate iv, dipotassium hexachloroiridate, cl6ir.2k, dipotassium hexachloroiridate 2-
PubChem CID 11049163
IUPAC navn dikalium;hexachloriridium(2-)
SMIL [Cl].[Cl].[Cl].[Cl].[Cl].[Cl].[K+].[K+].[Ir]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hexachloroiridate(IV)
Smeltepunkt (decomposition)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 483.12
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Ir 39% min.
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic