Få mere at vide
Kaliumhexachloriridat(III)hydrat, Ir 32,8% min. Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361978
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11361978 5 g 5g
11341978 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11361978 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011887.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 35705-96-5
Kaliumhexachloriridat(III)hydrat bruges til at fremstille andre iridiumforbindelser. Det bruges som en redox-mediator til at visualisere menneskelige fingeraftryk på en poly(vinylidendifluorid)-membran ved scanning af elektrokemisk mikroskopi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35705-96-5
MDL nummer MFCD00038699
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hexachloroiridate(III) hydrate
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 522.22 (Anhydrous)
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Ir 33.4% min.