Få mere at vide
Potassium hexabromotellurate(IV), 99.99% (metals basis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11395168
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11395168 25 g 25g
11315178 5 g 5g
11305178 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11395168 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044081.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16986-18-8
Molekylær formel Br6K2Te
Molekylvægt (g/mol) 685.221
MDL nummer MFCD03427026
InChI nøgle HMFRPYOIJYYQFO-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium hexabromotellurate iv
PubChem CID 121233754
SMIL [K+].[K+].[Br-].[Br-].Br[Te](Br)(Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hexabromotellurate (IV)
Fysisk form Crystalline
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metals basis)
FN nummer UN3284
Formel vægt 685.22
Procent renhed 99.99%