Få mere at vide
Kaliumhexabromopalladat(IV), Premion™ , 99,999 % (metalbasis), Pd 15,5 % min. Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314998
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11314998 1 g 1g
11324998 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11314998 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043947.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16919-74-7 | Br6K2Pd | 664.041 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16919-74-7
Molekylær formel Br6K2Pd
Molekylvægt (g/mol) 664.041
MDL nummer MFCD03093651
InChI nøgle SKCNWISEAGYZFC-UHFFFAOYSA-H
Synonym potassium hexabromopalladate iv , premion
PubChem CID 121233751
IUPAC navn dikalium;tetrabromopalladium;dibromid
SMIL [K+].[K+].[Br-].[Br-].Br[Pd](Br)(Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hexabromopalladate (IV)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Formel vægt 664.04
Procent renhed 99.999%
Grad Premion
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pd 15.5% min