Få mere at vide
Potassium hexabromoiridate(IV), Ir 25.4% min
Artikelnummer. 11337497
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11337497 1 g 1g
11327497 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337497 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012651.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19121-78-9 | Br6IrK2 | 749.838 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19121-78-9
Molekylær formel Br6IrK2
Molekylvægt (g/mol) 749.838
MDL nummer MFCD00054221
InChI nøgle RSDYABYRTHADQA-UHFFFAOYSA-H
Synonym potassium hexabromoiridate iv, dipotassium;hexabromoiridium 2-, dipotassium hexabromoiridiumdiuide, potassium hexabromoiridate iv , ir
PubChem CID 22555925
IUPAC navn dikalium;hexabromoiridium(2-)
SMIL [K+].[K+].Br[Ir-2](Br)(Br)(Br)(Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hexabromoiridate(IV)
Farve Sort
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
Formel vægt 749.86
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Ir 25.5% min.
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic