Få mere at vide
Kaliumhexabromoiridat(IV), 99,9% (metalbasis), Ir 25,2% min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319417
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11319417 5 g 5g
11309417 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11319417 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 041012.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19121-78-9 | Br6IrK2 | 749.838 g/mol
Det er en ædelmetalforbindelse og en homogen katalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 19121-78-9
Molekylær formel Br6IrK2
Molekylvægt (g/mol) 749.838
MDL nummer MFCD00054221
InChI nøgle RSDYABYRTHADQA-UHFFFAOYSA-H
Synonym potassium hexabromoiridate iv, dipotassium;hexabromoiridium 2-, dipotassium hexabromoiridiumdiuide, potassium hexabromoiridate iv , ir
PubChem CID 22555925
IUPAC navn dikalium;hexabromoiridium(2-)
SMIL [K+].[K+].Br[Ir-2](Br)(Br)(Br)(Br)Br
Specifications
Kemisk navn eller materiale Potassium hexabromoiridate(IV)
Farve Sort
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 749.86
Procent renhed 99.9%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Ir 25.2% min.
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic