Få mere at vide
Kaliumhexabromoiridat(IV), 99,9% (metalbasis), Ir 25,2% min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309417
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11309417 1 g 1g
11319417 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11309417 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041012.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19121-78-9 | Br6IrK2 | 749.838 g/mol
Det er en ædelmetalforbindelse og en homogen katalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19121-78-9
Molekylær formel Br6IrK2
Molekylvægt (g/mol) 749.838
MDL nummer MFCD00054221
InChI nøgle RSDYABYRTHADQA-UHFFFAOYSA-H
Synonym potassium hexabromoiridate iv, dipotassium;hexabromoiridium 2-, dipotassium hexabromoiridiumdiuide, potassium hexabromoiridate iv , ir
PubChem CID 22555925
IUPAC navn dikalium;hexabromoiridium(2-)
SMIL [K+].[K+].Br[Ir-2](Br)(Br)(Br)(Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hexabromoiridate(IV)
Farve Sort
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 749.86
Procent renhed 99.9%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Ir 25.2% min.
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic