Få mere at vide
Potassium heptafluorotantalate(V), 99.7%
Artikelnummer. p-7051034
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11333878
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040316.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 16924-00-8 | F7K2Ta | 392.133 g/mol
Det er et vigtigt råstof. Anvendes i kemisk forskning. Brug som primært og sekundært mellemprodukt (farmaceutiske mellemprodukter). Anvendes til fremstilling og fremstilling af tantalpulver.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16924-00-8
Molekylær formel F7K2Ta
Molekylvægt (g/mol) 392.133
MDL nummer MFCD00042369
InChI nøgle DPXAUKPQZOAHGF-UHFFFAOYSA-G
Synonym potassium heptafluorotantalate, potassium tantalum fluoride, dipotassium heptafluorotantalate, tantalum potassium fluoride, potassium fluotantalate, potassium heptafluorotantalate v, potassium fluorotantalate, dipotassium heptafluorotantalum 2-, potassium fluorotanatalate k2taf7, potassium tantalum fluoride k2taf5
PubChem CID 28146
IUPAC navn dikalium;heptafluortantal(2-)
SMIL F[Ta-2](F)(F)(F)(F)(F)F.[K+].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium heptafluorotantalate(V)
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
FN nummer UN3288
Opløselighedsinformation Decomposes in water; Slightly soluble in HF
Formel vægt 392.14
Procent renhed 99.7%
Tæthed 4.560g/mL