Få mere at vide
Potassium heptafluorotantalate(V), 99.7%
Artikelnummer. 11323878
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11323878 50 g 50g
11333878 10 g 10g
11313878 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11323878 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040316.18
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 16924-00-8 | F7K2Ta | 392.133 g/mol
Det er et vigtigt råstof. Anvendes i kemisk forskning. Brug som primært og sekundært mellemprodukt (farmaceutiske mellemprodukter). Anvendes til fremstilling og fremstilling af tantalpulver.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16924-00-8
Molekylær formel F7K2Ta
Molekylvægt (g/mol) 392.133
MDL nummer MFCD00042369
InChI nøgle DPXAUKPQZOAHGF-UHFFFAOYSA-G
Synonym potassium heptafluorotantalate, potassium tantalum fluoride, dipotassium heptafluorotantalate, tantalum potassium fluoride, potassium fluotantalate, potassium heptafluorotantalate v, potassium fluorotantalate, dipotassium heptafluorotantalum 2-, potassium fluorotanatalate k2taf7, potassium tantalum fluoride k2taf5
PubChem CID 28146
IUPAC navn dikalium;heptafluortantal(2-)
SMIL F[Ta-2](F)(F)(F)(F)(F)F.[K+].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium heptafluorotantalate(V)
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
FN nummer UN3288
Opløselighedsinformation Decomposes in water; Slightly soluble in HF
Formel vægt 392.14
Procent renhed 99.7%
Tæthed 4.560 g/mL