Få mere at vide
Potassium heptafluoroniobate(V), 99.5%
Artikelnummer. 11498640
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11498640 10 g 10g
11408650 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11498640 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 051110.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 16924-03-1 | K2NbF7
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16924-03-1
Molekylær formel K2NbF7
MDL nummer MFCD00042368
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium heptafluoroniobate (V)
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
FN nummer UN3288
Formel vægt 304.1
Procent renhed 99.5%
Følsomhed Hygroscopic