Få mere at vide
Kaliumformiat, 99% (vand mindre end 2%)
Artikelnummer. 11421938
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11421938 5000 g 5000g
11411938 250 g 250g
11401938 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11421938 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14551.0I
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3313.48 DKK
    2880.65 DKK / 5000g
    Spare 432.83 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 590-29-4 | CHKO2 | 84,115 g/mol
Kaliumformiat fungerer som et mellemprodukt i formiatkaliprocessen til fremstilling af kalium. Det er et tøsalt til brug på veje. Det tjener som en korrosionsinhibitor, et anti-afkalkningsmiddel, en funktionel væske, et proceshjælpemiddel og bruges i olieproduktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kaliumformiat fungerer som et mellemprodukt i formiatkaliprocessen til fremstilling af kalium. Det er et tøsalt til brug på veje. Det tjener som en korrosionsinhibitor, et anti-afkalkningsmiddel, en funktionel væske, et proceshjælpemiddel og bruges i olieproduktion.
Opløselighed
Opløseligt i vand og alkohol. Uopløseligt i ether.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 590-29-4
Molekylær formel CHKO2
Molekylvægt (g/mol) 84.115
MDL nummer MFCD00013100
InChI nøgle WFIZEGIEIOHZCP-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium formate, formic acid potassium salt, formic acid, potassium salt, formic acid, k salt, hcook, mravencan draselny czech, hco2k, formic acid, potassium salt 1:1, potassium formira, 64-18-6 parent
PubChem CID 2735122
ChEBI CHEBI:63316
IUPAC navn kalium; formiat
SMIL C(=O)[O-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium formate
Smeltepunkt 165 °C til 168 °C
Tæthed 1.91
Analyseprocentområde 99%
Assay Procent Noter (vand< 2 %)
Mængde 5000 g
Beilstein 3623272
Følsomhed Meget hygroskopisk
Merck Index 14,7633
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og alkohol; Uopløselig i æteren.
Formel vægt 84.12
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium formate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium formate