Få mere at vide
Kaliumformat, 96%, praksis.
Artikelnummer. 10677031 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10677031 100 g Plastflaske 100g
10563134 500 g Plastflaske 500g
15129283 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10677031 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 418221000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    220.00 DKK
    212.69 DKK / 100g
    Spare 7.31 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 590-29-4 | CHKO2 | 84,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 590-29-4
Molekylær formel CHKO2
Molekylvægt (g/mol) 84.12
MDL nummer MFCD00013100
InChI nøgle WFIZEGIEIOHZCP-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium formate, formic acid potassium salt, formic acid, potassium salt, formic acid, k salt, hcook, mravencan draselny czech, hco2k, formic acid, potassium salt 1:1, potassium formira, 64-18-6 parent
PubChem CID 2735122
ChEBI CHEBI:63316
IUPAC navn kalium; formiat
SMIL C(=O)[O-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium formate
Smeltepunkt 165°C to 168°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96%
Emballage Plastflaske
Lineær formel HCOOK
Mængde 100 g
Merck Index 15,7754
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water
Formel vægt 84.12
Procent renhed 96%
Grad Praktisk
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium formate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.