Få mere at vide
Kaliumfluorsulfat, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11363888
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11363888 10 g 10g
11353888 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11363888 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040322.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13455-22-6 | FKO3S | 138.15 g/mol
Bruges som primær og sekundær mellemprodukt. Finder anvendelse i kemisk forskning..
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13455-22-6
Molekylær formel FKO3S
Molekylvægt (g/mol) 138.15
MDL nummer MFCD00216618
InChI nøgle VXJAYNWISQFORV-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium fluorosulfate, potassium sulfurofluoridate, potassium fluorosulphate, fluorosulfonyloxypotassium, acmc-1c0t1, potassium fluorosulfonyl oxidanide, potassium ion o-fluorosulfonyl oxidanidolate, fluorosulfuric acid,potassium salt 8ci,9ci
PubChem CID 23678652
IUPAC navn kaliumsulfurofluoridat
SMIL [K+].[O-]S(F)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium fluorosulfate
Smeltepunkt 350°C (decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Lump/Powder
Mængde 10 g
Lineær formel KSO3F
FN nummer UN3260
Opløselighedsinformation Hydrolysis.
Formel vægt 138.16
Procent renhed 99.5%
Følsomhed Moisture sensitive