Få mere at vide
Kaliumfluorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium fluoride |
| CAS | 7789-23-3 |
| Mængde | 100 g |
| Molekylær formel | FK |
| Synonym | Potassium fluoride (KF) (9CI','ACI), Potassium fluoride (8CI), Clocat F, Potassium monofluoride, Potassium monofluoride (KF) |
| InChI formel | InChI=1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1 |
| SMIL | [F-].[K+] |
| IUPAC navn | Kaliumfluorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 58.0967 |
| Formel vægt | 57.9621 |