Få mere at vide
Potassium Fluoride, Supelco™
Artikelnummer. 15834500
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15834500 1 kg
15824500 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15834500 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1049941000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
For analysis EMSURE™ ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-23-3
Tekniske data
Kogepunkt 1505°C/1013 hPa
Kemisk navn eller materiale Potassium Fluoride
Smeltepunkt 846°C
Mængde 1 kg
MDL nummer MFCD00011398
Synonym Potassium fluoride, Potassium fluoride
Molekylvægt (g/mol) 58.1
Grad Research
Tæthed 2.48 g/cm3 at 20°C