Få mere at vide
Kaliumfluorid, Purum p.a., ≥99,0% (F), Solstice
Artikelnummer. 16645873
Skift visning
Mængde:
10 kg
25 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16645873 25 kg -
16635873 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 16645873 Leverandør Fluka Leverandørnr. 6024025KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22975.00 DKK
    21202.05 DKK / 25kg
    Spare 1772.95 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
  • Produkter med garantibevis og/eller egnet til den angivne analytiske anvendelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-23-3
Molekylær formel FK
Molekylvægt (g/mol) 58.10
MDL nummer MFCD00011398
InChI nøgle NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
IUPAC navn kaliumfluorid
SMIL [F-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium fluoride
Mængde 25 kg
FN nummer UN1812