Få mere at vide
Kaliumfluorid, Purum pa,≥ 99,0 % (F), Honeywell™
Artikelnummer. 16635873
Skift visning
Mængde:
10 kg
25 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16635873 10 kg 10kg
16645873 25 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 16635873 Leverandør Fluka Leverandørnr. 6024010KG
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
  • Produkter med garantibevis og/eller egnet til den angivne analytiske anvendelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-23-3
Molekylær formel FK
Molekylvægt (g/mol) 58.10
MDL nummer MFCD00011398
InChI nøgle NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
IUPAC navn kaliumfluorid
SMIL [F-].[K+]
Tekniske data
Kogepunkt 1,505°C (1,013 hPa)
Kemisk navn eller materiale Potassium fluoride
Smeltepunkt 846°C
Farve Farveløs
CAS Max % 1
pH 8 to 9
Mængde 10 kg
Lineær formel KF
Beilstein 3902818
Grad Reagens
Tæthed 2.48 g/cm3 (20°C)