Få mere at vide
Kaliumfluoriddihydrat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Fluoride Dihydrate |
| CAS | 13455-21-5 |
| Mængde | 100 g |
| Molekylær formel | KF . 2H2O |
| InChI formel | InChI=1S/FH.K.2H2O/h1H;;2*1H2/q;+1;;/p-1 |
| SMIL | O.O.[F-].[K+] |
| IUPAC navn | kalium; fluorid; dihydrat |
| Molekylvægt (g/mol) | 94.13 |
| Formel vægt | 93.9832 |