Få mere at vide
Kaliumfluoriddihydrat, 98,5+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387267
Skift visning
Mængde:
25 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387267 1 kg 1kg
11377267 25 g 25g
11367267 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11387267 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011555.A1
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Kaliumfluoriddihydrat bruges som en stationær fase i gaskromatografi. Det bruges også til omdannelse af chlorcarboner til fluorcarboner gennem Finkelstein-reaktion. Yderligere bruges det som et flusmiddel til sølvlodning og metallurgisk behandling. Det fungerer som et analytisk reagens, kompleksdannende middel og maskeringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13455-21-5
Molekylær formel FH4KO2
Molekylvægt (g/mol) 94.13
MDL nummer MFCD00149929
InChI nøgle MZFXHSQFQLKKFD-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium fluoride dihydrate, unii-95r1d12heh, potassium dihydrate fluoride, potassium fluoride dihydrate, 98.5+%, potassium fluoride dihydrate, puratronic, potassium fluoride, dihydrate, potassium fluoride kf , dihydrate, acmc-1byyf, ksc497c4l, potassiumfluoridedihydrate
PubChem CID 23708904
SMIL O.O.[F-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium fluoride dihydrate
Smeltepunkt 41°C
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 kg
FN nummer UN1812
Merck Index 14,7632
Opløselighedsinformation Freely soluble in waterSoluble in water; Insoluble in ethanol.
IUPAC navn kalium;fluorid;dihydrat
Formel vægt 94.13 (58.10 Anhydrous)
Procent renhed ≥98.5%
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.352
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.5 g/mL